主要文書
8.20061
Sigma-Aldrich
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
for synthesis
別名:
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH2OPO(OH)2
CAS番号:
分子量:
141.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
213-988-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
有効性
5820 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
241-243 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P](=O)(OCCN)(O)O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
InChI Key
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3