由来生物
egg yolk
品質水準
タイプ
Type XI-E
アッセイ
≥99%
フォーム
solution
濃度
100 mg/mL in chloroform
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
<li><strong>薬物送達用途のための微細藻類オイルベシクルの製造:</strong>この研究では、微細藻類オイルベシクルの製造における L-a-ホスファチジルコリンの使用に焦点を当て、疎水性薬物の効果的なカプセル化と送達への期待を示しています(Lin YC et al., 2024)。</li>
<li><strong>テモゾロミド用テルペン修飾脂質ナノシステム、in vitro におけるヒト癌細胞(神経膠芽細胞腫)に対する細胞毒性を改善:</strong>L-α-ホスファチジルコリンは、テルペン修飾脂質ナノシステムの製剤化に用いられ、神経膠芽細胞腫治療に用いるテモゾロミドの溶解性と生物活性を高めます(Pashirova TN et al., 2023)。</li>
<li><strong>腫瘍性疾患の治療における新しいアプローチとして、ロテノンを搭載したミトコンドリア標的脂質ナノ粒子:</strong>L-α-ホスファチジルコリンを使用したこの研究では、ミトコンドリア標的脂質ナノ粒子を開発し、がん治療の新たな戦略となる可能性を示しました(Vasileva L et al., 2023)。</li>
</ul>
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2772-BULK:
P2772-VAR-N:
P2772-500MG:4548173224329
P2772-1G:4548173224336
P2772-5G:
P2772-250MG:4548173224312
P2772-VAR:
P2772-BULK-N:
P2772-100MG:4548173224305
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)