由来生物
soybean
品質水準
タイプ
Type III-S (III is the third type of Phosphatidylcholines produced; S is for Soybean.)
アッセイ
≥98%
フォーム
solution
濃度
100 mg/mL in chloroform
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
Singleton, W.S., et. al.の方法(J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965))を改変して調製しました。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3782-1G:4548173224367
P3782-100MG:4548173224350
P3782-BULK-N:
P3782-50MG:4548173224381
P3782-VAR:
P3782-500MG:4548173224374
P3782-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)