Merck
P4279
Sigma-Aldrich
L-α-ホスファチジルコリン
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, 3-sn-ホスファチジルコリン, L-α-レシチン, PC, アゾレクチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
5209585
UNSPSCコード:
51321705
NACRES:
NA.25
由来生物
egg yolk
品質水準
タイプ
Type XIII-E
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
solution
濃度
100 mg/mL in ethanol
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホスファチジルコリンは真核細胞における主要な膜リン脂質です。この細胞膜の構造成分は、生物活性脂質であるリソホスファチジルコリン、ホスファチジン酸、ジアシルグリセロール、リソホスファチジルコリン、血小板活性化因子、およびアラキドン酸の供給源です。
アプリケーション
L-α-ホスファチジルコリンは、生体異物と天然化合物の差次的脂質分配実験に用いられ、親油性化学物質の分配におけるトリオレオイルグリセリン(TG)とホスファチジルコリン(PC)の係数(KTG/PC)を決定します。
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルコリンは、いくつかの脂質メッセンジャーの貯蔵庫として作用します。ホスファチジルコリンは、一般的にリポソームと呼ばれる小胞懸濁物または単層を調製するのに使用されます。
総脂質の約15%を占める脳の主要な構造リン脂質で、主に灰白質に局在しています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4279-VAR-N:
P4279-500MG:
P4279-BULK:
P4279-VAR:
P4279-100MG:4548173950853
P4279-5G:
P4279-1G:4548173950860
P4279-PM:
P4279-250MG:4548173950877
P4279-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerrit van Meer et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 9(2), 112-124 (2008-01-25)
Throughout the biological world, a 30 A hydrophobic film typically delimits the environments that serve as the margin between life and death for individual cells. Biochemical and biophysical findings have provided a detailed model of the composition and structure of
Takeshi Harayama et al.
Journal of lipid research, 50(9), 1824-1831 (2009-04-23)
Pulmonary surfactant is a complex of phospholipids and proteins lining the alveolar walls of the lung. It reduces surface tension in the alveoli, and is critical for normal respiration. Pulmonary surfactant phospholipids consist mainly of phosphatidylcholine (PC) and phosphatidylglycerol (PG).
Wijitrapha Ruangaram et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(4) (2020-04-03)
The prevalence of obesity is increasing globally. Despite the availability of a variety of anti-obesogenic drugs, including therapies under clinical development, these treatments are often indicated for patients with severe obesity, making them unsuitable for patients with mild obesity or
A review on phospholipids and their main applications in drug delivery systems
Li J, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 10, 81-98 (2015)
Heinrich Sandermann
FEBS letters, 554(1-2), 165-168 (2003-11-05)
Octanol-1/water partitioning currently provides the most widely used model system to simulate both phospholipid target lipids and triglyceride storage lipids. A differentiation between the two lipid classes is now achieved by making use of a water-induced lipid phase separation. Coefficients