Merck
C0563
Sigma-Aldrich
カルジオリピン ナトリウム塩 ウシ心臓由来
≥97% (TLC), lyophilized powder
別名:
ジホスファチジルグリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
bovine heart
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
lyophilized powder
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
カルジオリピンは、ミトコンドリア内膜に局在しています。18個の炭素原子、およびグリセロールを介して結合した3-ホスファチジル基を含みます。カルジオリピンは、ATP合成酵素の重要な成分です。
アプリケーション
ウシ心臓由来のカルジオリピンナトリウム塩は、以下に使用されています:
  • アカパンカビの全ミトコンドリア脂質の定量のための薄層クロマトグラフィーにおけるリン脂質標準品(89)
  • 細菌の脂質抽出物の定量のための逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)における内部標準(90)
  • 全身性エリテマトーデス(SLE)患者におけるIgM反応の評価のための抗原(91)
生物化学的/生理学的作用
カルジオリピンはミトコンドリアのリン脂質で、哺乳動物組織に低濃度で見られます。多くはミトコンドリア内膜成分です。フィブロネクチン、ビトロネクチンおよびⅠ型コラ-ゲンが細胞に接着するのを阻害します。
包装
アルゴン封入包装。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0563-10MG-PW:
C0563-PH:
C0563-BULK-N:
C0563-10MG:
C0563-25MG:
C0563-100MG-PW:
C0563-25MG-PW:
C0563-VAR:
C0563-500MG-PW:
C0563-500MG:
C0563-100MG:
C0563PROC:
C0563-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ze-Wei Ma et al.
Acta pharmacologica Sinica, 39(6), 1012-1021 (2017-12-22)
Humanin (HN) is a 24-residue peptide identified from the brain of a patient with Alzheimer's disease (AD). HN has been found to protect against neuronal insult caused by Aβ peptides or transfection of familial AD mutant genes. In order to
Analysis of mutations in Neurospora crassa ERMES components reveals specific functions related to beta-barrel protein assembly and maintenance of mitochondrial morphology
Wideman JG, et al.
PLoS ONE, 8(8), e71837-e71837 (2013)
Lu Luo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(46), 31708-31718 (2014-10-08)
Bax is a pro-apoptotic Bcl-2 family protein. The activated Bax translocates to mitochondria, where it forms pore and permeabilizes the mitochondrial outer membrane. This process requires the BH3-only activator protein (i.e. tBid) and can be inhibited by anti-apoptotic Bcl-2 family
Val A Fajardo et al.
Scientific reports, 7(1), 2060-2060 (2017-05-19)
Cardiolipin (CL) is a unique mitochondrial phospholipid that, in skeletal muscle, is enriched with linoleic acid (18:2n6). Together, CL content and CL 18:2n6 composition are critical determinants of mitochondrial function. Skeletal muscle is comprised of slow and fast fibers that
Epstein-Barr virus antibodies mark systemic lupus erythematosus and scleroderma patients negative for anti-DNA
Fattal I, et al.
Immunology, 141(2), 276-285 (2014)