安全性情報
H8283
Sigma-Aldrich
ヘモシアニン Megathura crenulata(キーホールリンペット)由来
PBS solution
別名:
KLH, キーホールリンペットヘモシアニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
Megathura crenulata
品質水準
形状
PBS solution
濃度
3.0-7.0 mg/mL protein (A280)
銅含有量
0.10-0.30% (based on protein)
テクニック
ELISA: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘモシアニンは、高分子量の銅含有糖タンパク質です。酸素と可逆的に結合し、軟体類の細胞外呼吸タンパク質を形成します。キーホールリンペットヘモシアニン(KLH)は、ジャイアントキーホールリンペットとも呼ばれるMegathura crenulataの血リンパから濾過されます。
腹足類ヘモシアニンは、自己集合して直径35nmの中空の円筒を形成する10個のサブユニットを複雑に配置して設計された大きな糖タンパク質(4~8MDa)です。
アプリケーション
キーホールリンペットヘモシアニン(KLH)は、実験動物やヒトの両方における、よく知られた強力な免疫刺激物質です。KLHは、抗原特異的T細胞プライミングを強化するためにヘプタン担体タンパク質として使用されており、CD4+T細胞応答を促進することが知られています。
ヘモシアニンは、抗ペプチド抗体が、ヒトパピローマウイルス31型のl1タンパク質を特異的に認識する場合の研究に使用されています。 また、20量体のキーホールリンペットヘモシアニンの酸誘導性アンフォールディングの研究にも使用されています。
物理的形状
PBS溶液(1 mM CaCl2, 0.5 mM MgCl2のほか、保存剤として15 mM アジ化ナトリウムを含有, pH 7.2)
調製ノート
クロマトグラフィ-精製済み。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
H8283-100MG:
H8283-VAR:
H8283-50MG-PW:
H8283-50MG:
H8283-PH:
H8283-500MG:
H8283-BULK:
H8283-VAR-N:
H8283-500MG-PW:
H8283-BULK-N:
H8283-100MG-PW:
H8283PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S M Andreev et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 38(6), 667-675 (2013-04-04)
Antibodies that specifically recognize the capsid protein (L1) of human papillomavirus (HPV) are an important tool necessary for designing vaccines against HPV infection. In this work, we have predicted and synthesized peptide fragments mimicking B cell epitopes of L1 HPV
Ankita Varshney et al.
Amino acids, 39(3), 899-910 (2010-03-10)
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) is widely used as an immune stimulant and hapten carrier derived from a marine mollusc Megathura crenulata. To provide details of the stability and equilibrium of KLH, different intermediate species were investigated with a series of
Hendrikus J Wijnen et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 784869-784869 (2022-01-01)
Resilient animals can cope with environmental disturbances in life with minimal loss of function. Resilience can be enhanced by optimizing early-life conditions. In poultry, eggshell temperature (EST) during incubation and early feeding are two early-life conditions that are found to
Juan Cordero-Solorzano et al.
Genetics, selection, evolution : GSE, 54(1), 68-68 (2022-10-24)
A sufficient IgG content in the colostrum is essential for the newborn calf, as it provides passive immunity which substantially affects the probability of survival during rearing. Failure of passive transfer (FPT) occurs when a calf does not absorb enough
Traumatic aneurysm of the internal carotid artery with fracture dislocation at C 5: case report.
H Wada et al.
Neurosurgical review, 12 Suppl 1, 600-601 (1989-01-01)