Merck
D4522
Sigma-Aldrich
デオキシリボ核酸 from calf thymus
Type XV, Activated, lyophilized powder
別名:
DNA from calf thymus, 仔ウシ胸腺DNA, 胸腺核酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106310
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
タイプ
Type XV
フォーム
lyophilized powder
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
雄および雌の仔ウシの胸腺から単離した、高品質の2本鎖鋳型DNAです。
アプリケーション
仔ウシ胸腺DNAは、DNAポリメラーゼ・アッセイの基質、非常に長い断片の増幅用、および沈殿させるための担体DNAとして非常に有用です。ゲル中のDNA含有量を測定する標準物質としておよび蛍光アッセイによるDNAの定量化に使用されました。
仔ウシ胸腺DNAは長鎖フラグメント増幅におけるDNAポリメラ-ゼアッセイの基質として、また沈殿のキャリア-DNAとして非常に有用です。
特徴および利点
・ 37°Cで16時間インキュベーション後、ヌクレアーゼ活性非検出
・高品質のテンプレートDNA
数量
DNA1mgは、約 20A}260unitに相当します。
調製ノート
高度に重合した子ウシ胸腺DNAを用い、AposhianおよびKornbergの方法を用いてDNA分解酵素でニック (切り込み) を入れて調製しました。
再構成
1mg/mlの終濃度になるまで、一晩かけて穏やかに揺り動かしながら、分子生物学グレードの水にDNAを溶解させます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D4522-5X5MG:
D4522-5MG-PW:
D4522-PH:
D4522-BULK-N:
D4522-1MG:
D4522-VAR:
D4522-5MG:
D4522-1MG-PW:
D4522-BULK:
D4522PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brian D Holt et al.
Advanced healthcare materials, 5(23), 3056-3066 (2016-12-08)
Synthetic biomaterials are poised to transform medicine; however, current synthetic options have yet to ideally recapitulate the desirable properties of native tissue. Thus, the development of new synthetic biomaterials remains an active challenge. Due to its excellent properties, including electrical
Benjamin D Dickson et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(8) (2019-04-24)
Poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) inhibitors (PARPi) have recently been approved for the treatment of breast and ovarian tumors with defects in homologous recombination repair (HRR). Although it has been demonstrated that PARPi also sensitize HRR competent tumors to cytotoxic chemotherapies or radiotherapy
Enzymatic synthesis of deoxyribonucleic acid. IX. The polymerase formed after T2 bacteriophage infection of Escherichia coli: a new enzyme.
H V APOSHIAN et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 519-525 (1962-02-01)
Parul Natvar Patel et al.
Tissue engineering, 11(9-10), 1498-1505 (2005-11-02)
The ultimate goal of this research is to develop an injectable cell-scaffold system capable of permitting adipogenesis to abrogate soft tissue deficiencies resulting from trauma, tumor resection, and congenital abnormalities. The present work compares the efficacy of photopolymerizable poly(ethylene glycol)
Claudia Gomes et al.
Life science alliance, 4(11) (2021-09-11)
High levels of autoimmune antibodies are observed in COVID-19 patients but their specific contribution to disease severity and clinical manifestations remains poorly understood. We performed a retrospective study of 115 COVID-19 hospitalized patients with different degrees of severity to analyze