Merck
D1626
Sigma-Aldrich
デオキシリボ核酸 ナトリウム塩 サケ精巣由来
別名:
SS-DNA, smDNA, DNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
フォーム
solid
品質水準
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DNAと結合剤、インターカレーション剤、修飾剤、検出剤および圧縮剤との物理化学的な相互作用を研究するために、サケ精子のデオキシリボ核酸(SS-DNA)が使用される場合があります。また、磁性メソ多孔性シリカナノ粒子(M-MSN)のローディング容量およびポリマーナノ層構造の結合容量を調べる目的で、サケ精子DNAが使用されます。DNA検出アッセイを開発するための基質としてSS-DNAが使用される場合があります。
サケカルシトニンを経口投与するため、Caco-2細胞内での酵素阻害剤や吸収促進剤の細胞毒性を評価する研究にデオキシリボ核酸ナトリウム塩が使用されています。デオキシリボ核酸ナトリウム塩は、Cryptosporidium接合子嚢(嚢胞体)からDNAを抽出する簡便な方法を開発するための研究にも使用されています。
また、サケ精巣から得られるデオキシリボ核酸ナトリウム塩が、数種のBacillus mojavensis株の嫌気的増殖用の基礎培地に使用されています。これは、マイクロプレートベースのマトリックスクロマチン免疫沈降(ChIP)用の免疫沈降(IP)緩衝液の成分としても使用されています。
関連事項
以前はType IIIとして記載
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1626-VAR:
D1626-250MG:
D1626-5G:
D1626-BULK:
D1626-10G:
D1626-1G:
D1626-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thet Tun Aung et al.
The ocular surface, 15(4), 770-783 (2017-07-01)
The potential of slow-growing mycobacteria to form biofilms in human tissues contributes to the problem of establishing an effective treatment strategy. The purpose of this study was to examine new antibiotic strategies to enhance current treatment options for these infections.
Sandra L McLellan et al.
Elementa (Washington, D.C.), 6 (2018-11-06)
Despite modern sewer system infrastructure, the release of sewage from deteriorating pipes and sewer overflows is a major water pollution problem in US cities, particularly in coastal watersheds that are highly developed with large human populations. We quantified fecal pollution
Marie-Louise Ainalem et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(7), 4965-4976 (2009-12-05)
This study shows that DNA (linearized plasmid, 4331 base pairs and salmon sperm, 2000 base pairs, respectively) adsorbs to model membranes of zwitterionic liquid crystalline phospholipid bilayers in solutions containing divalent Ca(2+) cations, and also in solutions containing monovalent Na(+).
Paul Cernak et al.
mBio, 9(5) (2018-09-27)
Throughout history, the yeast Saccharomyces cerevisiae has played a central role in human society due to its use in food production and more recently as a major industrial and model microorganism, because of the many genetic and genomic tools available
Jixi Zhang et al.
Journal of colloid and interface science, 361(1), 16-24 (2011-06-22)
Magnetic mesoporous silica nanoparticles (M-MSNs) are emerging as one of the most appealing candidates for theranostic carriers. Herein, a simple synthesis method of M-MSNs with a single Fe(3)O(4) nanocrystal core and a mesoporous shell with radially aligned pores was elaborated