Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
D1501
Sigma-Aldrich
デオキシリボ核酸 ナトリウム塩 from calf thymus
Type I, fibers
別名:
ctDNA, DNA ナトリウム塩 from calf thymus, チモ核酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
タイプ
Type I
品質水準
形状
fibers
white
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
仔ウシ胸腺DNA(CT-DNA)は、DNA結合抗がん剤およびDNA構造および機能を調節するDNA結合剤の研究に広く使用されている天然DNAです。 仔ウシ胸腺DNAは、溶液中のDNAの挙動の物理化学的研究にも使用されます。
品質
「高重合度」
物性
λ極大吸収259 nm(100 mMリン酸緩衝液、pH 7.0)。
仔ウシ胸腺由来のDNAは、41.9モル%G-Cと58.1モル%A-Tです1。260 nmでのOD 1.0は、約50 μgの二本鎖DNAに相当します。
物理的形状
繊維状
調製ノート
この製品は、不特定の性別の仔ウシ胸腺組織から調製されます。
この製品は、剪断を起こす方法を用いて抽出され、二本鎖および一本鎖DNAの高度に重合された混合物を生じます。 しかし、主な形状は二本鎖DNAです。
再構成
DNAの溶液は、1 mMのEDTAを含有する10 mMトリス溶液として、静菌剤なしで、4℃、pH 7.5~8で数ヵ月間良好に保存されました。 低濃度(μg/mL)のDNAは、プラスチックチューブの表面に吸収される傾向があります。DNAは、アルカリ性pHが8.0を超えると分解する傾向があるため、アルカリ性がより高い溶液中で保存することはお勧めしません。
この製品は、水に2 mg/mLで溶解させることができます。DNAのさらなる剪断を抑えるために、超音波処理や撹拌はしないでください。 DNAを完全に可溶化するために、0~4℃で一晩ゆっくり転倒混和することをお勧めします。 ヌクレアーゼによるDNAの分解を防止するために、1 mMのEDTAを含有させることを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1501-5G:
D1501-50MG:
D1501-500MG:
D1501-VAR:
D1501-1G:
D1501-100MG:
D1501-BULK:
D1501-EW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oskar Szczepaniak et al.
Biomolecules, 10(5) (2020-05-06)
Since ancient times, fruits and edible plants have played a special role in the human diet for enhancing health and maintaining youthfulness. The aim of our work was to determine the interactions between naringin, a natural ingredient of grapefruits, and
A M Parker et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9875-9884 (2016-10-04)
Bacterial contamination of milk fed to calves compromises calf health. Several bacterial pathogens that infect cows, including Mycoplasma bovis and Salmonella enterica ssp. enterica serovar Dublin, are shed in milk, providing a possible route of transmission to calves. Milk acidification
Fariba Mollarasouli et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 10(5), 473-481 (2020-11-03)
In this study, an electrochemical DNA biosensor was developed using a straightforward methodology to investigate the interaction of indinavir with calf thymus double-stranded deoxyribonucleic acid (ct-dsDNA) for the first time. The decrease in the oxidation signals of deoxyguanosine (dGuo) and
M S Hazelton et al.
Journal of dairy science, 101(8), 7412-7424 (2018-05-14)
With the common use of bulls for breeding following a period of artificial insemination in seasonally bred dairy herds, it is important to consider the potential role of the bull in transmission of Mycoplasma spp. within and between herds. This
Alysia M Parker et al.
Veterinary microbiology, 196, 118-125 (2016-12-13)
Mycoplasma bovis is a major pathogen in cattle causing mastitis, arthritis and pneumonia. First isolated in Australian cattle in 1970, M. bovis has persisted causing serious disease in infected herds. To date, genetic analysis of Australian M. bovis isolates has
プロトコル
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.