Merck
C8755
Sigma-Aldrich
L-シスチン
≥98% (TLC)
別名:
(,R,R)-3,3'-ジチオビス(2-アミノプロピオン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
CAS番号:
分子量:
240.30
Beilstein:
1728094
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-シスチン, ≥98% (TLC), crystalline
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
crystalline
white to off-white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
アプリケーション
cell analysis
peptide synthesis
保管温度
room temp
SMILES記法
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-シスチンは、シスチンの溶解度に影響を及ぼす候補薬を特定するin vitroシスチン溶解度アッセイに使用されています。また、人工関節周囲組織を洗浄するリン酸緩衝食塩水の補助剤としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
システインは、タンパク質中にS-S結合を生じさせる原因であり、硫黄輸送において役割を果たしています。生理的pHでは、急速に酸化されてシスチンになります。L-シスチンは、動脈の平滑筋細胞による酸素産生および低比重リポタンパク質の修飾にとって重要です。グルタチオン合成の役割も担っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8755-1KG:
C8755-25G:
C8755-1G:
C8755-1G-KC:
C8755-100G:
C8755-BULK:
C8755-500G:
C8755-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Millipore
Millipore
1.02837
L-Cystine
L-Cystine suitable for biopharmaceutical production FCC
SAFC
1.02836
L-Cystine
L-Cystine
Millipore
2470
L-Cystine
L-シスチン
SAFC
C5735
L-シスチン
L-シスチン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1323
L-シスチン
The role of sulfur-containing amino acids in superoxide production and modification of low density lipoprotein by arterial smooth muscle cells.
Heinecke JW
The Journal of Biological Chemistry, 262(21), 10098-10103 (1987)
Mass Spectrometry-based in vitro Assay to Identify Drugs that Influence Cystine Solubility
Neelanjan Bose
Bio-protocol, 7(14), e2417-e2417 (2017)
Wear particles and ions from cemented and uncemented titanium-based hip prostheses?A histological and chemical analysis of retrieval material
Susann Grosse
Journal of Biomedical Materials Research, 709?717-709?717 (2015)
The x(c)- cystine/glutamate antiporter: a potential target for therapy of cancer and other diseases
Maisie Lo
Journal of Cellular Physiology, 215(215) (2008)
Philip J Hogg
Nature reviews. Cancer, 13(6), 425-431 (2013-05-11)
Protein action in nature is generally controlled by the amount of protein produced and by chemical modification of the protein, and both are often perturbed in cancer. The amino acid side chains and the peptide and disulphide bonds that bind