Merck
C6727
Sigma-Aldrich
L-シスチン 二塩酸塩
≥98.0% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
別名:
Cystine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
313.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-シスチン 二塩酸塩, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
由来生物
non-animal source
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.0% dry basis
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D -174 to -164 °, c = 2 in 1 M HCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white to off-white
mp
≥211.36 °C
溶解性
2 M HCl: 50 mg/mL
微量陽イオン
As: ≤2 ppm
Fe: ≤30 ppm
NH4+: ≤0.03%
heavy metals: ≤10 ppm
官能基
carboxylic acid
thiol
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI Key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-シスチン二塩酸塩は、生物系の重要な構成要素であり、タンパク質構造、酸化還元化学、および細胞過程に関与することから、基本的な生化学的機序の理解から創薬や栄養学的研究にいたる幅広い用途に有用な、生物学的および化学的研究のツールです。L-シスチンは、タンパク質構造および機能の研究に不可欠です。タンパク質間のジスルフィド結合を形成するためにこれを使用すれば、タンパク質複合体の形成とタンパク質構造の安定化を助けることができます。バイオテクノロジーおよび薬学研究において、これは特に重要です。
アプリケーション
L-シスチン二塩酸塩は以下に使用されています:
  • メタボロミクスのホモプロパルギルグリシン更新を調べるための栄養補助剤として
  • 細胞生物学および幹細胞研究向けタンパク質合成の栄養補助剤として
  • 生化学的研究において、システインおよびGSHのレベル調節による脂質過酸化とフェロトーシスの影響を調べるため
生物化学的/生理学的作用
シスチンは、システインの二量体です。システインは、タンパク質中のジスルフィド結合の原料であり、硫黄輸送における役割を持っています。生理学的なpHで迅速な酸化を受け、シスチンを生成します。L-シスチンは、酸素の生成や、動脈平滑筋細胞による低密度リポタンパク質の修飾において重要です。また、グルタチオンの合成における役割も持っています。
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
  • 哺乳動物の細胞培養に適している
  • 非動物原料由来
  • エンドトキシン試験が実施済み
注意
吸湿性です。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6727-VAR:
2530148:
C6727-25KG:
C6727-25G:
C6727-BULK:
C6727-1KG:
C6727-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
L-シスチン
SAFC
C5735
L-シスチン
L-Cystine suitable for biopharmaceutical production FCC
SAFC
1.02836
L-Cystine
L-Cystine
Millipore
2470
L-Cystine
Activated human CD4+ T cells express transporters for both cysteine and cystine
Trine Boegh
Scientific Reports (2012)
The role of sulfur-containing amino acids in superoxide production and modification of low density lipoprotein by arterial smooth muscle cells.
The Journal of Biological Chemistry, 262(21) (1987)
The x(c)- cystine/glutamate antiporter: a potential target for therapy of cancer and other diseases
Maisie Lo
Journal of Cellular Physiology, 215 (2008)
Robert W. Schrier
Manual of Nephrology (2008)
Metabolic heterogeneity of tissue-resident macrophages in homeostasis and during helminth infection
Heieis GA et al.
Nature Communications, 4, 5627-5627 (2023)
資料
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures