Merck
C7602
Sigma-Aldrich
L-シスチン
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
別名:
(,R,R)-3,3'-ジチオビス(2-アミノプロピオン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
CAS番号:
分子量:
240.30
Beilstein:
1728094
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-シスチン, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
meets EP testing specifications
製品種目
BioXtra
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white to off-white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 100 mg/mL
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-シスチンは、脳アストログリアを培養するためのアストログリア条件培地のサプリメントとして使用されています。HPLC-FD、UHPLC-UV、UHPLC-MS、トリプル四重極タンデム質量分析(UHPLC-MS/MS)などのいくつかの手法で使用され、シアノバクテリアの神経毒であるBMAA(β-N-メチルアミノ-L-アラニン)を他のジアミノ酸から識別します。
L-シスチンは、卵母細胞の成熟と胚発生の単為生殖を改善するために、卵母細胞培地のサプリメントとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シスチン尿症は、腎輸送およびL-シスチンの排泄を特徴としています。システインは、成長、生殖、維持および免疫に関連する機能性アミノ酸の1つです。システインはタンパク質中のジスルフィド結合の源であり、硫黄輸送に関連しています。生理学的pHでは、システインは急速に酸化されてシスチンを形成します。システインまたはシスチンの可用性の低下は、白血球の代謝に影響します。L-シスチンは、動脈平滑筋細胞による酸素産生とLDL(低密度リポタンパク質)の修飾に必要です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7602-VAR:
C7602-1KG:
2530070:
C7602-25KG:
C7602-25G:
C7602-BULK:
C7602-100G:
2503322:
C7602-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Distinguishing the cyanobacterial neurotoxin b-N-methylamino-L-alanine
(BMAA) from other diamino acids
S.A. Banack
Toxicon (2011)
Using cysteine/cystine to overcome oxidative stress in goat oocytes and embryos cultured in vitro
Zhengrong Zhou
Molecular Medicine Reports, 14(2) (2016)
Transport Interaction of t-Cystine and L-Glutamate in Human Diploid
Fibroblasts in Culture
Shiro Bannai and Emi Kitamur
The Journal of Biological Chemistry, 255(6), 2372- 2376 (1980)
Studies on Analogues of L-Cysteine and L-Cystine
Austin S and Leif G
Blood (2018)
Mutation of Ataxia?Telangiectasia Mutated is Associated with Dysfunctional Glutathione Homeostasis in Cerebellar Astroglia
Andrew Campbell
Glia, 64(2), 227-239 (2016)
資料
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures