Merck
30089
Sigma-Aldrich
L-システイン
≥98.5% (RT), suitable for HPLC, BioUltra
別名:
(R)-2-アミノ-3-メルカプトプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
121.16
Beilstein:
1721408
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-システイン, BioUltra, ≥98.5% (RT)
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥98.5% (RT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +8.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
テクニック
HPLC: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES記法
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-システインは、抗体グラフト中の未反応マレイミドのクエンチングに使用されています。また、ニトロソシステイン保存溶液の調製にも使用されており、S-ニトロシル化を誘発し可逆的システイン修飾を達成するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)型グルタミン酸作動性受容体のアゴニストです。
システインは、成長、生殖、維持、および免疫の代謝を調節する機能性アミノ酸の1つです。システインは、タンパク質のジスルフィド結合を提供します。硫黄の輸送に直接関係しています。システインの代謝産物であるタウリンは抗酸化物質として作用し、細胞の酸化還元状態を制御します。システインは、シグナル伝達分子として利用される硫化水素の形成に関与しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30089-BULK:
30089-1G-KC:
30089-VAR:
30089-100G:
30089-500G:
30089-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of polyion complex micelles from poly(ethylene glycol)-block-polyions
Nuria Bayo-Puxan
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 156(2), 118-127 (2011)
Resin-assisted enrichment of thiols as a general strategy for proteomic profiling of cysteine-based reversible modifications
Jia Guo
Nature Protocols, 9(1), 64-75 (2014)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition
Guoyao Wu
Amino Acids, 37(1), 1-17 (2009)
Nicholas Kwiatkowski et al.
Nature, 511(7511), 616-620 (2014-07-22)
Tumour oncogenes include transcription factors that co-opt the general transcriptional machinery to sustain the oncogenic state, but direct pharmacological inhibition of transcription factors has so far proven difficult. However, the transcriptional machinery contains various enzymatic cofactors that can be targeted
Eun Young Park et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(26), 6183-6189 (2014-06-01)
The present study examined the impact of the supplementation of glutathione (GSH), γ-L-glutamyl-L-cysteinyl-glycine, on human blood GSH levels. Healthy human volunteers were orally supplemented with GSH (50 mg/kg body weight). Venous blood was collected from the cubital vein before and
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC