製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (RT)
形状
crystals
光学活性
[α]20/D +5.6±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
色
white
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 1.0
λ: 280 nm Amax: 0.3
SMILES記法
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI Key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30129-500G:
30129-BULK:
30129-VAR:
30129-100G:
30129-25G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.