製品名
D-システイン, ≥99% (RT)
品質水準
アッセイ
≥99% (RT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −7.6±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~230 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-UWTATZPHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D-システインは、光触媒分野の用途においてQDの官能基化に使用されています。
また、次の物質の合成にも使用できます。
また、次の物質の合成にも使用できます。
- システインベースのキラル炭素ドット(CD)。
- D-ルシフェリンおよびアミノルシフェリンアナログ。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
システインの非天然アイソマ-です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30095-100MG:
30095-VAR:
30095-1G:
30095-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
British journal of pharmacology, 169(4), 922-932 (2013-03-16)
Hydrogen sulfide (H₂S) is a signalling molecule that belongs to the gasotransmitter family. Two major sources for endogenous enzymatic production of H₂S are cystathionine β synthase (CBS) and cystathionine γ lyase (CSE). In the present study, we examined the selectivity
Indian journal of microbiology, 57(3), 299-306 (2017-09-15)
A metagenomic library of sea sediment metagenome containing 245,000 recombinant clones representing ~ 2.45 Gb of sea sediment microbial DNA was constructed. Two unique arsenic resistance clones, A7 and A12, were identified by selection on sodium arsenite containing medium. Clone A7 showed a
Scientific reports, 10(1), 14287-14287 (2020-09-02)
Bortezomib (BOZ) is a proteasome inhibitor chemotherapeutic agent utilized to treat multiple myeloma and recently offered to cure melanoma. Bortezomib-induced neuropathy is one of the dose-limiting side-effects, which can be treated with antioxidants (e.g. alpha-lipoic acid-ALA and Vitamin B1-vit B1).
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(12) (2018-12-14)
Chiral recognition is of fundamental importance in chemistry and life sciences and the principle of chiral recognition is instructive in chiral separation and enantioselective catalysis. Non-chiral Ag nanoparticles (NPs) conjugated with chiral cysteine (Cys) molecules demonstrate strong circular dichroism (CD)
Analytica chimica acta, 1036, 172-178 (2018-09-27)
The chiral analysis of enantiomers is important because bioactivity can depend strongly on stereochemistry as ligand-protein binding motifs are typically chiral. Ion mobility mass spectrometry-based methods are emerging for the rapid and sensitive chiral analysis of molecules. However, such methods
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)