Merck
855456
Sigma-Aldrich
D-チロシン
ReagentPlus®, 99%
別名:
(R)-2-アミノ-3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸, 3-(4-ヒドロキシフェニル)-D-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
181.19
Beilstein:
2212157
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl
光学純度
ee: 99% (GLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
855456-5G:
855456-VAR:
855456-BULK:
855456-1G:
855456-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaofeng Fang et al.
Developmental cell, 48(3), 371-382 (2019-01-01)
As integral regulators in plant development and stress response, microRNAs (miRNAs) themselves need to be tightly regulated. Here, we show that tocopherols (vitamin E), lipid-soluble antioxidants synthesized from tyrosine in chloroplasts, positively regulate the biogenesis of miRNAs. Tocopherols are required
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(5), 1701-1704 (2010-02-05)
The protein encoded by the NCE103 gene of Candida glabrata, a beta-carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) designated as CgCA, was investigated for its activation with amines and amino acids. CgCA was weakly activated by amino acids such as l-/d-His, l-Phe