Merck
H7625
Sigma-Aldrich
D-ヒスチジン 一塩酸塩 一水和物
≥98% (TLC)
別名:
D-α-アミノ-β-(4-イミダゾリル)プロピオン酸 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
209.63
Beilstein:
4161356
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
D-ヒスチジン 一塩酸塩 一水和物, ≥98% (TLC)
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
white
mp
254 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
InChI Key
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Unnatural isomer of histidine.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7625-5G:
H7625-1G:
H7625-BULK:
H7625-VAR:
H7625-25G:
H7625-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Champe PC
Biochemistry (2005)