Merck
H6034
Sigma-Aldrich
L-ヒスチジン
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
別名:
(S)-2-アミノ-3-(4-イミダゾリル)プロピオン酸, NSC 137773
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O2
CAS番号:
分子量:
155.15
Beilstein:
84088
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-ヒスチジン, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
由来生物
non-animal source
品質水準
認証
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
アッセイ
98.5-101.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white to off-white
mp
282 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
微量陽イオン
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
アプリケーション
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
官能基
(Imidazole)
amine
carboxylic acid
保管温度
room temp
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-ヒスチジンはタンパク質原生アミノ酸であり、ヒスタミン産生に必要とされる極めて重要なアミノ酸です。この正電荷を持つアミノ酸は、増殖、組織修復、髄鞘の維持、およびヒスタミンの合成に極めて重要です。ヒスタミンは、免疫や胃液分泌などで非常に重要な役割を果たします。L-ヒスチジンは、血液細胞の産生のため、および放射線や重金属からの組織保護のために不可欠です。L-ヒスチジンは、代謝産物として機能するとともに、タンパク質合成中の酵素保護における補因子としても機能します。ヒスチジンのL-エナンチオマーであり、ヒスタミンの合成およびヒトの成長に必須です。L-ヒスチジンは、細胞培養、メタボロミクスおよび生化学の研究に利用されています。
アプリケーション
L-ヒスチジンは酵母形質転換体を選択するための 5-フルオロシトシン(5-FC)を含む平板培地の成分として用いられています。また、マウス成獣のケラチン生成細胞の増殖培地の成分としても用いられています。
生物化学的/生理学的作用
L-ヒスチジンは必須アミノ酸であり金属イオンに結合し、銅の輸送を補助します。ヒスチジンは酵素の活性部位に広く存在します。ヒスチジンはまたタンパク質の結合部位中のヘム基、高分子およびリン酸基の結合に役割を持っています。
ヒスチジンデカルボキシラーゼの作用によってヒスタミンとなる前駆体です。
特徴および利点
  • メタボロミクスおよび生化学の研究に使用可能
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
アプリケーション
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6034-25KG:
2008020:
H6034-VAR:
2508021:
H6034-1KG-CH:
H6034-BULK:
H6034-1KG:
2540090:
H6034-10MG:
H6034-100G:
H6034-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catherine Collin
Advances in Neurochemistry (2005)
Eric R. Braverman
The Healing Nutrients Within: Facts, Findings, and New Research on Amino Acids (2003)
A method for high-throughput production of sequence-verified DNA libraries and strain collections
Roger L. Lundblad
Justin D
Molecular Systems Biology (2017)
Serial Cultivation of Primary Adult Murine Keratinocytes
Richard P. Redvers and Pritinder Kaur
Methods in Molecular Biology (2005)
Shweta Singh et al.
Microbial cell factories, 7, 28-28 (2008-10-14)
The large-scale production of G-protein coupled receptors (GPCRs) for functional and structural studies remains a challenge. Recent successes have been made in the expression of a range of GPCRs using Pichia pastoris as an expression host. P. pastoris has a