Merck
G5500
Sigma-Aldrich
L-(−)-グルコース
≥99%
別名:
Aldehydo-L-glucose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724626
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white
mp
153-156 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-(?)-グルコースは、一般的なD-グルコースのエナンチオマーです。L-グルコースは、ヘキソキナーゼによりリン酸化されないため、細胞によってエネルギー源として使用することはできません。
アプリケーション
L-(-)-グルコースは、出芽酵母の代謝反応誘導のためリン酸緩衝生理食塩水(PBS)溶液中で使用されています。また、IICBグルコーストランスポーターの基質競合パターンの研究にも使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5500-BULK:
G5500-500MG:
G5500-25G:
G5500-VAR:
G5500-250MG:
G5500-1G:
G5500-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A metabolic interpretation for the response of cellular autofluorescence to chemical perturbations assessed using spectral phasor analysis
Maltas J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(72), 41526-41535 (2018)
Cheung Pang Wong et al.
Cells, 8(7) (2019-07-18)
Zika virus (ZIKV) has emerged as an important human pathogen that can cause congenital defects in the fetus and neurological conditions in adults. The interferon (IFN) system has proven crucial in restricting ZIKV replication and pathogenesis. The canonical IFN response
Amitai D Mandelbaum et al.
Diabetologia, 62(9), 1653-1666 (2019-06-13)
Adult beta cells in the pancreas are the sole source of insulin in the body. Beta cell loss or increased demand for insulin impose metabolic challenges because adult beta cells are generally quiescent and infrequently re-enter the cell division cycle.
Measuring substrate binding and affinity of purified membrane transport proteins using the scintillation proximity assay
Harder D and Fotiadis D
Nature Protocols, 7(9), 1569-1569 (2012)
Casandra M Monzon et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(2), F411-F418 (2019-06-06)
Claudins are a family of tight junction proteins that provide size and charge selectivity to solutes traversing the paracellular space. Thick ascending limbs (TALs) express numerous claudins, including claudin-19. Nitric oxide (NO), via cGMP, reduces dilution potentials in perfused TALs