Merck
T3754
Sigma-Aldrich
L-チロシン
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-2-アミノ-3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸, 3-(4-ヒドロキシフェニル)-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
181.19
Beilstein:
392441
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-チロシン, reagent grade, ≥98% (HPLC)
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
アプリケーション
detection
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-チロシンは、チロシナーゼアッセイ法用のチロシン溶液を調製するために使用されています。ペプシン活性をアッセイする際にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-チロシンは、極性の側鎖を有する非必須アミノ酸です。L-チロシンは、シグナル伝達に関与するタンパク質を合成するために、細胞により利用されています。L-チロシンは、キナーゼにより転移されるリン酸基の受け手として振る舞うタンパク質を構成するアミノ酸です。
その他情報
ドーパミンやその他のカテコールアミンのアミノ酸前駆物質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T3754-100G:
T3754-1G-KC:
T3754-BULK:
T3754-1KG:
T3754-50G:
T3754-500G:
T3754-VAR:
T3754-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of insoluble fiber supplementation applied at different ages on digestive organ weight and digestive enzymes of layer-strain poultry
J. S. Yokhana
Poultry Science, 95(3), 550-559 (2016)
Karen Timberlake
Chemistry, An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (2016)
Study of Physiochemical Parameters for Optimizing Tyrosinase Activity in Rhodococcus ruber C4 and Pseudomonas geniculata C7/C10
Sapna S. Ingle
Journal of Pharmacy Research, 9(6) (2015)
John W Hill
Chemistry for Changing Times (2016)
Vincent Dunet et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(2), 207-214 (2012-02-04)
For the past decade, PET with (18)F-fluoro-ethyl-tyrosine ((18)F-FET) has been used in the evaluation of patients with primary brain tumors (PBTs), but so far series have reported only a limited number of patients. The purpose of this systematic review and
プロトコル
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.