Merck
P5754
Sigma-Aldrich
四ホウ酸カリウム 四水和物
ReagentPlus®, ≥99.5%
別名:
二ホウ酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2B4O7 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
305.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.5%
フォーム:
powder
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
SMILES記法
O.O.O.O.[K+].[K+].[O-]B([O-])OB1OB(OB=O)O1
InChI
1S/B4O7.2K.4H2O/c5-1-8-3-10-4(11-3)9-2(6)7;;;;;;/h;;;4*1H2/q-2;2*+1;;;;
InChI Key
FZICZLCGJZRAHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
四ホウ酸カリウム四水和物(K2B4O7· 4H2O)は、優れた緩衝特性を有する白色の結晶塩です。水の電気分解や消毒剤の分野、および石油・ガス業界で広く使用されています。
アプリケーション
四ホウ酸カリウム四水和物は以下に使用されています:
  • 水の電気分解反応のための電解質として。K2B4O7 · 4H2Oの添加により、触媒の酸素発生活性が向上します。
  • スーパーキャパシタに用いる階層的多孔質の炭素発泡体を合成するため。K2B4O7 · 4H2Oは、炭素発泡体の細孔構造の調整に役立ちます。
  • 黄鉄鉱(FeS2)スケールを石油・ガス配管から除去するための環境に優しい製剤を調製するため。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
P5754-2.5KG:
P5754-500G:
P5754-BULK:
P5754-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enhancement Effect of Borate Doping on the Oxygen Evolution Activity of ?-Nickel Hydroxide
Zhao Zhang, et al.
ACS Applied Nano Materials, 1, 751-758 (2018)
In situ fabrication of nanostructured Au?Bi as high-efficient electrocatalyst for water splitting
Qiang Zhao, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 44, 14938-14944 (2019)
Development of a New Borax-Based Formulation for the Removal of Pyrite Scales
Musa Ahmed, et al.
ACS Omega, 5, 14308-14315 (2020)
Thermal decomposition of potassium tetraborate tetrahydrate to anhydrous potassium tetraborate in a fluidized bed.
Sahin O, et al.
Thermochimica Acta, 440(1), 7-12 (2006)
The crystal structure of potassium tetraborate tetrahydrate.
Marezio M, et al.
Acta Crystallographica, 16(10), 975-980 (1963)