Merck
B3545
Sigma-Aldrich
四ホウ酸ナトリウム decahydrate
BioXtra, ≥99.5%
別名:
Borax decahydrate, ホウ酸ナトリウム decahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2B4O7 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
381.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
不純物
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
9.2 (10 g/L)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
密度
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に、四ホウ酸ナトリウム十水和物が使用されています:
  • ビオチン化アッセイの緩衝液成分として。
  • 組織学的染色用のメチレンブルー溶液の調製に。
  • 培地補充用の微量金属溶液の成分として。
生物化学的/生理学的作用
ホウ砂とも呼ばれる四ホウ酸ナトリウム十水和物。ホウ砂によって架橋されたグアーガムベースのゲルは、廃水処理に効果的です。ホウ砂は、洗剤や化粧品の調製に使用されます。ホウ砂は、特に水生生物の脳内で毒性を誘発し、浮腫とうっ血が生じます。
法的情報
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B3545-500G:4548173947662
B3545-1KG:4548173947655
B3545-BULK:
B3545-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Antimicrobial agents, triclosan, chloroxylenol, methylisothiazolinone and borax, used in cleaning had genotoxic and histopathologic effects on rainbow trout
Capkin E, et al.
Chemosphere, 182, 720-729 (2017)
Differentiation of adipose stem cells seeded towards annulus fibrosus cells on a designed poly (trimethylene carbonate) scaffold prepared by stereolithography
Blanquer SBG, et al.
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 11(10), 2752-2762 (2017)
Preparation of glycoconjugates from unprotected carbohydrates for protein-binding studies
Hjuler CT, et al.
Nature Protocols, 12(11), 2411-2411 (2017)
Growth and properties of sodium tetraborate decahydrate single crystals
Goel N, et al.
Materials Research Bulletin, 48(4), 1632-1636 (2013)
Borax cross-linked guar gum hydrogels as potential adsorbents for water purification
Thombare N, et al.
Carbohydrate Polymers, 168, 274-281 (2017)