Merck
S0251
Sigma-Aldrich
メタホウ酸ナトリウム 四水和物
≥99%
別名:
ホウ酸,、ナトリウム塩,、四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBO2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
137.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
InChI Key
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタホウ酸ナトリウム四水和物は NaBH4の合成でホウ素源となる無色の結晶性の固体です。本品は、 繊維工業で利用されており、さらに難燃剤や添加物で 使用されています。
アプリケーション
メタホウ酸ナトリウム四水和物は、以下の用途で使用できます:
  • 有機汚染物質を効率的に除去するための環境にやさしいNaBO2/PMS触媒系を調製する前駆体として。
  • エポキシ耐火コーティングの難燃性を高めるため。
注意
空気中でCO2と直ちに反応します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S0251-BULK:
S0251-500G:4548174004647
S0251-VAR:
S0251-100G:
S0251-1KG:4548174004630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alissa M Weaver et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1046, 171-189 (2013-07-23)
Invasion by cancer cells through the extracellular matrix (ECM) of tissues is a critical step in cancer progression and metastasis. Actin-rich subcellular protrusions known as invadopodia are thought to facilitate this process by localizing proteinases which degrade the ECM and
Raquel Morais de Paiva Daibert et al.
PloS one, 15(11), e0241861-e0241861 (2020-11-07)
Macrophages are classified upon activation as classical activated M1 and M2 anti-inflammatory regulatory populations. This macrophage polarization is well characterized in humans and mice, but M1/M2 profile in cattle has been far less explored. Bos primigenius taurus (taurine) and Bos