フォーム
powder or granules
品質水準
品質
9-11% available Oxygen
濃度
~6.5-7.5% NaOH (titration)
~9-11% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
pH
10-10.4 (25 °C, 10 g/L)
mp
60 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
InChI Key
IBDSNZLUHYKHQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Transformation of iodoarenes to (diacetoxyiodo)arenes.
- Oxidation of Π-deficient azines to afford N-oxides.
- Oxidation of sulphur containing heterocyclic compounds to afford S,S-dioxides.
- Microwave-assisted oxidative hydration of various aromatic and aliphatic nitriles.
- Various oxidation reactions of anilines and sulphides.
- As a catalyst for the transformation of 2′-hydroxychalcones to flavanones.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244120-25KG:
244120-500G:
244120-BULK:
244120-10KG:
244120-VAR:
244120-5G:
244120-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック