グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
96% (RT)
フォーム
powder or crystals
濃度
≥10% (active oxygen)
pH
10-10.4 (25 °C, 10 g/L)
mp
60 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤6000 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
InChI Key
IBDSNZLUHYKHQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Transformation of iodoarenes to (diacetoxyiodo)arenes.
- Oxidation of Π-deficient azines to afford N-oxides.
- Oxidation of sulfur containing heterocyclic compounds to afford S,S-dioxides.
- Microwave-assisted oxidative hydration of various aromatic and aliphatic nitriles.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71840-VAR:
71840-50KG:
71840-1KG:
71840-250G:
71840-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック