認証
suitable for EPA 300
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder (granular)
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
851 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 固相反応によりBaCe0.5Zr0.3Y0.2O3−δ系複合電解質材料を調製するための、ZnO(酸化亜鉛)を含む焼結助剤。
- Fe(II)塩とFe(III)塩の化学量論的組み合わせから安定な酸化鉄ナノ粒子を合成するための共沈剤。
- グリセロールをポリグリセロールにエーテル化するための触媒。
生物化学的/生理学的作用
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S2127-VAR:
S2127-2.5G:
S2127-5G-KC:
S2127-BULK:
S2127-1G:
2550006:
S2127-2G:
S2127-5G:
S2127-1KG:
S2127-5KG:
S2127-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.