Merck
T9424
Sigma-Aldrich
TRI試薬®
For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets
別名:
TRI試薬® RNA分離試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
品質水準
使用法
 mL sufficient for 107 cells
 mL sufficient for 100 mg tissue (or)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TRI Reagent®は迅速で簡便な、すぐに使える試薬であり、効率的な総RNA抽出またはRNA、DNAおよびタンパク質の同時単離に有用です。TRI Reagent®は、単相溶液中のグアニジンチオシアン酸塩およびフェノールの混合物です。
TRI Reagent®中で組織試料をホモゲナイズまたは溶解すると、RNA、DNAおよびタンパク質が溶解します。クロロホルムまたは1-ブロモ-3-クロロプロパンを加えた後に遠心分離することで混合液は三相にわかれ、水相にはRNA、中間相にはDNA、有機相にはタンパク質がそれぞれ含まれます。その後、これらの相を分離することで各成分を単離できます。
アプリケーション
TRI Reagentは、下記の用途で使用されています:
  • さまざまな組織試料および細胞からの総RNAの単離
  • 単球の溶解
  • SARS-CoV感染Vero細胞からの細胞質RNAの単離
  • インフルエンザA(H5N1)ウイルス感染MDM(単球由来マクロファージ)からの総RNAの単離
  • SARS-CoVワクチン開発において、S糖タンパク質をコードするクローンの作成を目的としたSARS-CoV培養物のウイルス溶解液の調製
さらに、TRI Reagent®を用いて単離したRNA、DNAおよびタンパク質は、クローニング、PCR、RT-PCR、ノーザンブロット、mRNA単離、in vitro翻訳、RNアーゼプロテクションアッセイ、制限酵素消化、サザンブロット、SDS-PAGE、ウェスタンブロットといった下流のアプリケーションに使用することができます。
TRI 試薬は、Chomczynski によって開発された、トータル RNA の分離を単一ステップで実施する方法の改良版です。本試薬に基づく RNA 分離法は、RNA アプリケーションに幅広く使用され実績があります。本製品は、ヒト、動物、植物、酵母、細菌、およびウイルスなどに由来するサンプルにおける、トータル RNA の分離、または RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離を即時的、経済的、および効率的に行う理想的な試薬です。
特徴および利点
使いやすい:単一の試薬を使って、まったく汚染することなくRNA、DNAおよびタンパク質を単離することができます。
多目的:TRI Reagent®は、大量または少量の組織または細胞を使った場合にうまく機能し、ヒト、植物、酵母、細菌およびウイルス試料を含む多くの試料で正常に働きます。
効率的:TRI Reagent®では、従来のグアニジンチオシアン酸/塩化セシウムを用いた方法よりも高い収率が得られます。新鮮な組織または細胞から出発するRNA抽出の全プロセスは、1時間未満で完了することができます。
  • 拡張性のある RNA 分離
  • ヒト、植物、酵母、細菌、またはウイルスなど多くの標本源に適合
  • 従来のグアニジンチオシアネート/塩化セシウム法よりも優れた収量
法的情報
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T9424-6X100ML:4548173214603
T9424-100ML:4548173214573
T9424-BULK:
T9424-25ML:4548173214597
T9424-200ML:4548173214580
T9424-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adenylyl cyclase-5 activity in the nucleus accumbens regulates anxiety-related behavior.
Kim KS
Journal of Neurochemistry, 107(1), 105-115 (2008)
Defining the importance of phosphatidylserine synthase 2 in mice.
Bergo MO
The Journal of Biological Chemistry, 277 (2002)
Soo Hee Kim et al.
Oncotarget, 8(19), 31305-31317 (2017-04-17)
Recently, various long non-coding RNAs (lncRNAs) have been reported to have significant therapeutic or prognostic value. However, the expression of lncRNAs has not been investigated in T and NK cell lymphoma. Thus, we evaluated the biological and prognostic role of
Lack of SIRT1 (Mammalian Sirtuin 1) activity leads to liver steatosis in the SIRT1+/- mice: a role of lipid mobilization and inflammation.
Xu F
Endocrinology (2010)
E M Menkhorst et al.
Scientific reports, 7(1), 8690-8690 (2017-08-20)
During the establishment of pregnancy, extravillous trophoblast (EVT) must invade into the uterine decidua to facilitate decidual artery remodelling to create the placental blood supply. The local decidual environment is thought to regulate trophoblast invasion, however these interactions are poorly
資料
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
プロトコル
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
TRI Reagentは、RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離ができる1ステップのRNA分離試薬です。ここでは、さまざまなサンプルの調製・抽出、およびトラブルシューティングについてご紹介します。
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
関連コンテンツ
界面活性剤可溶化、凍結融解溶解、浸透圧ショック、超音波処理、酵素細胞溶解、および、機械的破砕技術(ダウンス、ポリトロン、乳鉢と乳棒によるホモジナイズなど)を含む細胞溶解とタンパク質抽出法の概要。
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.