安全性情報
93289
Sigma-Aldrich
TRI試薬®
for DNA, RNA and protein isolation
別名:
TRI試薬® RNA分離試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
グレード
for DNA, RNA and protein isolation
品質水準
フォーム
liquid
使用法
 mL sufficient for 107 cells
 mL sufficient for 100 mg tissue
不純物
phenol
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TRI試薬は®TRIzolとしても知られており、フェノールおよびグアニジンイソチオシアネートの単相溶液です。これは、生物由来物質を可溶化すると同時に、タンパク質を変性することができます。これは、RNAからタンパク質を除去するために広く用いられています。このChomczynskiによって開発されたシングルステップ総RNA単離試薬の改良版を使用すれば、さまざまな生体試料から迅速、経済的かつ効率的に総RNAを単離することができます。本製品は純度が高く(A260/A280 ~1.8)、ノーザンブロッティングに直接使用することができます。DNA、RNAおよびタンパク質を同時に単離することも可能です。1 mLの試薬で、100 mgの組織または107 細胞を十分抽出することができます。
アプリケーション
TRI試薬®は、さまざまな種類の細胞または組織からRNAを単離するために使用されています。また、組織、単層培養細胞または細胞ペレットの処理にも使用されることがあります。
TRI 試薬は、Chomczynski によって開発された、トータル RNA の分離を単一ステップで実施する方法の改良版です。本試薬に基づく RNA 分離法は、RNA アプリケーションに幅広く使用され実績があります。本製品は、ヒト、動物、植物、酵母、細菌、およびウイルスなどに由来するサンプルにおける、トータル RNA の分離、または RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離を即時的、経済的、および効率的に行う理想的な試薬です。
特徴および利点
  • 拡張性のある RNA 分離
  • ヒト、植物、酵母、細菌、またはウイルスなど多くの標本源に適合
  • 従来のグアニジンチオシアネート/塩化セシウム法よりも優れた収量
法的情報
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93289-BULK:
93289-100ML:4548173292168
93289-VAR:
93289-25ML:4548173292175
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Expression of adenosine receptors and vegf during angiogenesis and its inhibition by pentoxifylline?a study using zebrafish model
Nathan J, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 84(6), 1406-1418 (2016)
Hybrid amniotic membrane dressing with green silver nanoparticles as bioengineered skin for wounds and burns: a pilot studies
Ramesh B, et al.
Journal of biotechnology and biomaterials, 7(272), 2-2 (2017)
Hao Zhang et al.
Molecular medicine reports, 22(2), 915-925 (2020-07-07)
Dilated cardiomyopathy (DCM) is a primary cardiomyopathy with high mortality. The aim of the present study was to identify the related genes in DCM. The four expression profiles (GSE17800, GSE21610, GSE42955 and GSE79962) downloaded from the Gene Expression Omnibus (GEO)
Purification of RNA using TRIzol (TRI reagent)
Rio D, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2010(6), pdb-prot5439 (2010)
Ruochan Chen et al.
Science advances, 5(5), eaav5562-eaav5562 (2019-05-28)
The ability of cytosolic lipopolysaccharide (LPS) to activate caspase-11-dependent nonclassical inflammasome is intricately controlled to avoid excessive inflammatory responses. However, very little is known about the regulatory role of various metabolic pathways in the control of caspase-11 activation. Here, we
資料
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
プロトコル
TRI Reagentは、RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離ができる1ステップのRNA分離試薬です。ここでは、さまざまなサンプルの調製・抽出、およびトラブルシューティングについてご紹介します。
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.