Merck
77617
Sigma-Aldrich
フェノール・クロロホルム・イソアミルアルコール Mix
BioUltra, for molecular biology, 25:24:1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352401
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
テクニック
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.2-8.3(H2O-phase, after extraction with H2O, 1:1)
密度
1.28 g/mL at 20 °C
吸収
cut-off at 360 nm
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C5H12O.CHCl3/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h1-5,7H;5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェノール-クロロホルム-イソアミルアルコール混合物(PCI-mixture)は、分子生物学および生化学の研究に広く使用されている混合物であり、DNAおよびRNAを含む核酸精製のために特別にデザインされています。25%フェノール、24%クロロホルム、および1%イソアミルアルコールを基本成分とするPCI-mixtureは、核酸からタンパク質を分離する精製工程において重要な役割を果たします。フェノールはタンパク質を変性し、クロロホルムはこれらを捕捉するための特徴的な層を形成し、イソアミルアルコールはこれらの層の明確な分離を促進して、精製DNAまたはRNAの水相での単離を可能にします。
PCI-mixtureの用途は多岐にわたり、RNA単離にも使用されます。RNA単離では、逆転写や遺伝子発現の試験などの下流の分析のために、動物および植物組織からRNAを効果的に抽出します。さらに、PCI-mixtureはDNA抽出に役立つことも分かっており、遺伝子識別に用いるDNAミニサテライトフィンガープリント法などのさまざまなアプリケーションのために効率的な回収をもたらします。一般的な精製手法では、PCI-mixtureはDNAとRNAの両方の高品質調製を確保して、さらに詳細な研究を行えるようにします。
アプリケーション
フェノール−クロロホルム−イソアミルアルコール混合物は、胆管組織、ショウジョウバエ、クロマチンの核酸抽出、Caenorhabditis elegansおよびミトコンドリアDNAのRNA免疫沈降に使用されています。さらに、DNAミニサテライトフィンガープリント生成のためのDNA抽出にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フェノール-クロロホルム-イソアミルアルコール混合液による核酸抽出では、成分分離が明確に行われます。サンプル中に存在するタンパク質は変性されて除去(有機相または中間相に収集)されますが、核酸は水相に残ります。クロロホルムはタンパク質を変性して水相と有機相の分離を促進し、イソアミルアルコールは抽出中の発泡を抑えます。
特徴および利点
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
  • DNase、RNase、NICKaseおよびプロテアーゼフリー
物理的形状
フェノ-ル、クロロホルム、イソアミルアルコ-ルの25:24:1(v/v/v)混合物です。100 mM Trisバッファ-(pH 8.0)で飽和しています。約0.1%の8-ヒドロキシキノリンを含有します。
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77617-100ML:4548173179759
77617-BULK:
77617-6X100ML:4548173273174
77617-VAR:
77617-6X500ML:4548173273181
77617-INTR:
77617-500ML:4548173179766
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A genetic program mediates cold-warming response and promotes stress-induced phenoptosis in C. elegans
Jiang W, et al.
eLife, 7, e35037-e35037 (2018)
Thomas Hauling et al.
Biology open, 3(4), 250-260 (2014-03-25)
Our goal is to characterize the innate immune response against the early stage of tumor development. For this, animal models where genetic changes in specific cells and tissues can be performed in a controlled way have become increasingly important, including
E J Wickings
Electrophoresis, 16(9), 1678-1683 (1995-09-01)
DNA fingerprints using three oligonucleotide probes, a (GTG)5 short tandem repeat sequence, and 2 corresponding to the core sequences of minisatellites 33.15 and 33.6, have been used to generate DNA fingerprints of a captive colony of mandrills (Mandrillus sphinx) housed
Extensive mitochondrial population structure and haplotype-specific phenotypic variation in the Drosophila Genetic
Bevers RPJ, et al.
bioRxiv, 466771-466771 (2018)
Peribiliary glands are key in regeneration of the human biliary epithelium after severe bile duct injury
de Jong IEM, et al.
Hepatology (2018)