Merck
52365
Sigma-Aldrich
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
別名:
CTAB, セチルトリメチルアンモニウムブロミド, セトリモニウムブロミド, パルミチルトリメチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
364.45
Beilstein:
3598189
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
cationic
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
powder or crystals
分子量
micellar avg mol wt 62,000
凝集数
170
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
強熱残分
≤0.2%
損失
≤0.5% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.05
HLB
10
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化ヘキサデシルトリメチルアンモニウムはPCR分析に使用する植物高分子量DNAおよび植物DNAの単離に使用されました。この化合物は核酸の沈殿にも使用されています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
471.2 °F - closed cup
引火点(℃)
244 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52365-BULK:
52365-50G:
52365-250G:
52365-VAR:
52365-INTR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lourdes Pérez et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1884-1892 (2008-12-17)
Biocompatible cationic surfactants from the amino acid lysine (hydrochloride salts of N(epsilon)-lauroyl lysine methyl ester, N(epsilon)-myristoyl lysine methyl ester and N(epsilon)-palmitoyl lysine methyl ester) have been prepared in high yields by lysine acylation in epsilon position with three natural saturated
A T Nasr et al.
Physics in medicine and biology, 60(12), 4685-4704 (2015-05-29)
In this study, recipe optimization of Leuco Crystal Violet (LCV) micelle gels made with the surfactant Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB) and the chemical sensitizer 2,2,2-trichloroethanol (TCE) was aided by a two-level three-factor designed experiment. The optimized recipe contains 0.75
Sebastien Fraud et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(12), 4478-4482 (2008-10-08)
The biocide chlorhexidine (CHX) as well as additional membrane-active agents were shown to induce expression of the mexCD-oprJ multidrug efflux operon, dependent upon the AlgU stress response sigma factor. Hyperexpression of this efflux system in nfxB mutants was also substantially
Armando Maestro et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 31(23), 6289-6297 (2015-05-15)
We address the rheology of assemblies of surfactant-decorated silica nanoparticles irreversibly adsorbed at the gas/liquid interface. Positively charged surfactant molecules (such as CTAB) bind to silica nanoparticle surfaces, and the resulting particle-surfactant complexes adsorb at gas/liquid interfaces. The surfactant molecules
Fay-Wei Li et al.
Nature communications, 6, 7852-7852 (2015-07-29)
Phytochromes are red/far-red photoreceptors that play essential roles in diverse plant morphogenetic and physiological responses to light. Despite their functional significance, phytochrome diversity and evolution across photosynthetic eukaryotes remain poorly understood. Using newly available transcriptomic and genomic data we show