Merck
H6269
Sigma-Aldrich
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド
for molecular biology, ≥99%
別名:
CTAB, セチルトリメチルアンモニウムブロミド, セトリモニウムブロミド, パルミチルトリメチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
364.45
Beilstein:
3598189
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
cationic
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
分子量
micellar avg mol wt 62,000
凝集数
170
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1/10 g/mL
HLB
10
適合性
suitable for DNA precipitation
その他の活性
DNAse (Detection)
NICKase Detection
RNAse, none detected
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミドは以下の用途に使用されています:
  • DNA抽出緩衝液およびRNA抽出緩衝液の成分
  • 染色溶解緩衝液の成分
生物化学的/生理学的作用
セチルトリメチルアンモニウムブロミド(CTAB)とも呼ばれるヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミドはカチオン性界面活性剤です。CTAB法は効率的でコストおよび時間的に効果のあるDNA抽出法です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
471.2 °F - closed cup
引火点(℃)
244 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H6269-100G:
H6269-500G:
H6269-1KG:
H6269-VAR:
H6269-250G:
H6269-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xanthoferrin Siderophore Estimation from the Cell-free Culture Supernatants of Different Xanthomonas Strains by HPLC
Pandey SS, et al.
Archives of Virology, 7, e2410-e2410 (2017)
Rolling circle amplification to screen yam germplasm for badnavirus infections and to amplify and characterise novel badnavirus genomes
Bomer M, et al.
Bio-protocol, 8(1), 11-17 (2018)
Weijun Xu et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109854-109854 (2019-07-28)
Combination of different therapy modalities with multiple tumoricidal mechanisms has emerged as a promising anticancer strategy. Herein, we reported an aldehyde/catechol-functionalized hyaluronic acid (DAHA) and hydroxyethyl chitosan (HECS) decorated gold nanorod (GNR) platform for combined chemo-photothermal therapy of breast cancer.
The importance of the CTAB surfactant on the colloidal seed-mediated synthesis of gold nanorods
Smith DK and Korgel BA
Langmuir, 24(3), 644-649 (2008)
Two unrelated double-stranded RNA molecule patterns in Gremmeniella abietina type A code for putative viruses of the families Totiviridae and Partitiviridae
Tuomivirta TT and Hantula J
Archives of Virology, 148(12), 2293-2305 (2003)
資料
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
自己組織化によって単一分子回路を作製する新しい方法と、分子と電極間の界面の化学的制御方法についてご紹介します。