詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
分子量
320.00 g/mol
mp
232-237 °C
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- 加水分解および重縮合反応によるメチルトリメトキシシラン(MTMS)からのポリメチルシルセスキオキサンエアロゲル(PMSQ)の調製。
- ルミノール化学発光による市販の咳嗽薬製品中のヨウ素およびヨウ化物の測定。
- 前駆体であるケイ酸ナトリウムから棒状メソポーラスシリカを調製するために、臭化セチルトリメチルアンモニウム(CTAB)とともに使用するテンプレート。
- ワンポット3成分反応によるアルデヒド・マロノニトリル・フェノールからの2-アミノ-2-クロメン合成の触媒。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52366-50G:
52366-10G:
52366-INTR:
52366-BULK:
52366-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック