濃度
25 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.3778
密度
0.968 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
セチルトリメチルアンモニウムクロリド(CTAC)はカチオン性界面活性剤であり、メソ多孔性分子篩およびミセル複合体の生成に用いることができます。また、ナノ粒子の凝集防止のための分散剤として用いることもできます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
292737-500ML:
292737-BULK:
292737-VAR:
292737-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Overgrowth of mesoporous MCM-41 on faujasite.
Microporous Mater., 6(5-6), 287-293 (1996)
A non-enzymatic sensor based on Au@ Ag nanoparticles with good stability for sensitive detection of H2O2
New. J. Chem., 40(3), 2115-2120 (2016)
The surface tension of aqueous solutions of cetyltrimethylammonium cationic surfactants in presence of bromide and chloride counterions.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 261(1-3), 65-73 (2005)
Growth of cetyltrimethylammonium chloride and acetate micelles with counterion concentration.
Journal of Colloid and Interface Science, 214(2), 238-242 (1999)
Journal of hazardous materials, 244-245, 681-688 (2012-11-28)
Photocatalytic reduction of aqueous Cr(VI) was successfully achieved on nanostructured SnIn(4)S(8). The SnIn(4)S(8) particles with flower-like nanostructure were synthesized via a facile solvothermal method. UV-vis diffuse reflectance spectra (DRS) indicated that the SnIn(4)S(8) particles had strong absorption in visible region