Merck
746371
Sigma-Aldrich
ヨウ化ナトリウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaI
CAS番号:
分子量:
149.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
661 °C (lit.)
微量陰イオン
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化ナトリウムは、有機合成におけるヨウ化物イオン源として一般的に使用される無機ナトリウム塩です。求核置換反応を介してハロゲン化アルキルおよびスルホン酸をヨウ化アルキルおよびヨウ化アリールに変換する際に使用されます。また、NaIは、有機ボラン、フェノール、芳香族化合物のヨウ素化のため、酸化剤と組み合わせて使用されます。
アプリケーション
ヨウ化ナトリウムは以下の用途に使用できます:      
  • NaI-AlCl3は、ケトキシムからアニリドへのベックマン転位における脱水剤として使用。      
  • シリカゲル上に担持されたNaI-塩化セリウムは、o-フェニレンジアミンとケトンの反応による2,3-ジヒドロ-1H-1,5-ベンゾジアゼピンの合成用の触媒として使用。      
  • NaI-ジクロロジメチルシラン触媒システムは、ジアリールメタノールを対応するジアリールメタンに還元するために使用。
特徴および利点
  • 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うことはありません
  • エコロジー–包装にくっつかないので廃棄物が減ります
  • 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746371-2.5KG:
746371-100G:4548174000106
746371-VAR:
746371-1KG:4548174000113
746371-500G:4548174000120
746371-BULK:
746371-6X500G:4548174000137
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takuro Isoda et al.
Clinical nuclear medicine, 39(8), 680-684 (2014-07-01)
Many cases of unexpected radioiodine uptake have been reported, including physiological uptake in healthy tissue and in both benign and malignant nonthyroidal lesions. However, iodine uptake in the uterus has not been well assessed. In this article, we systemically analyzed
Anke de Vries et al.
Investigative radiology, 50(4), 297-304 (2015-01-01)
The objective of this study was to investigate the feasibility and the accuracy of spectral computed tomography (spectral CT) to determine the tissue concentrations and localization of high-attenuation, iodine-based contrast agents in mice. Iodine tissue concentrations determined with spectral CT
Dafu Yu et al.
Hormones and behavior, 69, 106-115 (2015-01-28)
Thyroid hormone disorders have long been linked to depression, but the causal relationship between them remains controversial. To address this question, we established rat models of hypothyroidism using (131)iodine ((131)I) and hyperthyroidism using levothyroxine (LT4). Serum free thyroxine (FT4) and
Zhibo Liu et al.
Molecular pharmaceutics, 12(3), 974-982 (2015-01-30)
Bradykinin B1 receptor (B1R) is involved in pain and inflammation pathways and is upregulated in inflamed tissues and cancer. Due to its minimal expression in healthy tissues, B1R is an attractive target for the development of therapeutic agents to treat
Kerstin Knoop et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 56(4), 600-606 (2015-03-07)
The tumor-homing property of mesenchymal stem cells (MSCs) allows targeted delivery of therapeutic genes into the tumor microenvironment. The application of sodium iodide symporter (NIS) as a theranostic gene allows noninvasive imaging of MSC biodistribution and transgene expression before therapeutic
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.