Merck
793620
Sigma-Aldrich
塩化リチウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder or crystals
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri
アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals
品質
free-flowing
pH
6
mp
605 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Redi-Dri技術により塊ができないので、塩類をさらさらにしておくための複雑な手順は不要です。塩類を乾燥した状態に保つと、正確な測定値が得られて結果が改善され、塩やバッファーの取り扱いが簡単になります。塩類をオーブンやデシケーターで乾燥させたり、手で砕いたりする必要はありません。Redi-Driは、固結防止剤のことを気にすることなく、数カ月にわたって塩類を簡単に使用できる状態に保ちます。繰り返し開封した後でも、測定結果が常に正確であると確信できます。Redi-Driは、塩を長期間使用できる状態に維持することで、時間、エネルギー、そして費用を節約します。
アプリケーション
塩化リチウムは、以下の無溶媒で触媒として使用できます:
  • シリル化シアノヒドリンを得るための、シアノトリアルキルシランによるアルデヒドとケトンのシアノシリル化
  • マイクロ波を利用したクライゼン・シュミット縮合によるα, β-不飽和ケトンの調製。
以下としても使用できます:
  • 対応するビフェニルを合成するためのヨウ化アリールとアリールスタンナンのPd触媒によるスティルカップリングにおける添加剤。
  • アリールメチルエーテルを化学的および位置選択的に脱メチル化し、対応するフェノール生成物を生成するための触媒。
特徴および利点
  • 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793620-500G:
793620-100G:
793620-1KG:
793620-BULK:
793620-VAR:
793620-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Giovanna Cutrone et al.
Carbohydrate polymers, 223, 115085-115085 (2019-08-21)
Nanoparticles made of metal-organic frameworks (nanoMOFs) are becoming of increasing interest as drug carriers. However, engineered coatings such as poly(ethylene glycol) (PEG) based ones are required to prevent nanoMOFs recognition and clearance by the innate immune system, a prerequisite for
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Na An et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Ted M Hsu et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(2), 327-337 (2014-07-19)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is produced in the small intestines and in nucleus tractus solitarius (NTS) neurons. Activation of central GLP-1 receptors (GLP-1Rs) reduces feeding and body weight. The neural circuits mediating these effects are only partially understood. Here we investigate
Madeline Hayes et al.
Nature communications, 5, 4777-4777 (2014-09-04)
Scoliosis is a complex genetic disorder of the musculoskeletal system, characterized by three-dimensional rotation of the spine. Curvatures caused by malformed vertebrae (congenital scoliosis (CS)) are apparent at birth. Spinal curvatures with no underlying vertebral abnormality (idiopathic scoliosis (IS)) most
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.