Merck
L7026
Sigma-Aldrich
塩化リチウム 溶液
8 M, for molecular biology, ≥99%
別名:
LiCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
アッセイ:
≥99%
グレード:
for molecular biology
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99%
濃度
8 M
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba: ≤0.003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
RNAを選択的に沈殿させるために使用できます。
塩化リチウムは以下の用途に使用されています:
  • 樹状細胞のLiClPAM3 DC型を得るため
  • 免疫沈降用LiCl緩衝液の調製のため
  • 洗浄緩衝液の調製のため
  • 放射性免疫沈降法(RIPA)洗浄緩衝液の調製のため
生物化学的/生理学的作用
塩化リチウムは、グリコーゲン合成酵素キナーゼ(GSK)をブロックできます。また、毒性のない低い濃度でも抗炎症作用を有します。
調製ノート
18MΩの水で調製
0.2 μm filtered
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L7026-EW:
L7026-100ML-PW:
L7026-500ML:4548173201689
L7026PROC:
L7026-BULK:
L7026-100ML:4548173201665
L7026-1L:4548173201672
L7026-VAR:
L7026-PH:
L7026-500ML-PW:
L7026-1L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Micro-chromatin Immunoprecipation (muChIP) Protocol for Real-time PCR Analysis of a Limited Amount of Cells
Gillotin S and Guillemot F
Bio-protocol, 6(12), e0159986-e0159986 (2016)
Allostimulatory Effects of Dendritic Cells with Characteristic Features of a Regulatory Phenotype
Kouwenberg M, et al.
PLoS ONE, 11(8), e0159986-e0159986 (2016)
mTOR and neuroinflammation
Molecules to Medicine with mTOR, 317-329 (2016)
RNA Chromatin Immunoprecipitation (RNA-ChIP) in Caenorhabditis elegans
Cecere G and Grishok A
Nature Structural and Molecular Biology (2014)
Tong Ihn Lee et al.
Nature protocols, 1(2), 729-748 (2007-04-05)
Genome-wide location analysis, also known as ChIP-Chip, combines chromatin immunoprecipitation and DNA microarray analysis to identify protein-DNA interactions that occur in living cells. Protein-DNA interactions are captured in vivo by chemical crosslinking. Cell lysis, DNA fragmentation and immunoaffinity purification of
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。