Merck
1.05679
Supelco
Lithium chloride
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Lithium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ClLi
CAS番号:
分子量:
42.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-212-3
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
1.33 hPa ( 547 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (LiCl basis, silver nitrate titration)
形状
solid
有効性
526 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
不純物
≤0.008 meq/g Total of alkali
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1360 °C/1013 hPa
mp
614 °C
溶解性
832 g/L
密度
2.07 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
530 kg/m3
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Stereocontrolled synthesis of syn-beta-Hydroxy-alpha-amino acids by direct aldolization of pseudoephenamine glycinamide.: Lithium chloride is employed in the stereocontrolled synthesis of syn-beta-Hydroxy-alpha-amino acids, highlighting its role in advanced synthetic chemistry techniques. This research provides insights into chemical synthesis and the development of complex organic compounds, relevant for chemists focusing on synthetic methodologies (Seiple et al., 2014).
アナリシスノート
Assay (argentometric, LiCl): ≥ 99 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Total of alkali: ≤ 0.008 meq/g
Loss on drying (130 °C): ≤ 1.0 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1056791000:
1056790000:
IN21056790100:
1056799012:
1056790250:
1056799999:
IN21056790250:
IN2RCML105679:
1056790100:
1056799050:
試験成績書(COA)