Merck
916013
Sigma-Aldrich
塩化リチウム
greener alternative
anhydrous, 99.95% trace metals basis
別名:
Lithium monochloride, NSC 327172
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.95% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
crystals
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
crystals
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
605 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Lithium chloride is used in conjunction with N, N dimethylacetamide (DMA) for synthesis of 5-hydroxymethylfurfural (HMF), a raw material for renewable energy and chemical production, from lignocellulosic biomass. Lithium chloride is also used as a source for synthesis lithium-ion battery materials (e.g. LiFePO4) and to control growth of polyectrolyte multilayers.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
916013-250G:
916013-BULK:
916013-50G:
916013-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Factors Controlling the Growth of Polyelectrolyte Multilayers.
Dubas S, et al.
Macromolecules, 32(24), 8153-8160 (1999)
LiFePO4 Nanoparticles Embedded in a Nanoporous Carbon Matrix: Superior Cathode Material for Electrochemical Energy-Storage Devices..
Wu X L, et al.
Advanced Materials, 21 (25-26), 2710-2714 (2009)
Joseph B Binder et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(5), 1979-1985 (2009-01-23)
Lignocellulosic biomass is a plentiful and renewable resource for fuels and chemicals. Despite this potential, nearly all renewable fuels and chemicals are now produced from edible resources, such as starch, sugars, and oils; the challenges imposed by notoriously recalcitrant and