グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
605 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba: ≤0.003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
その他の活性
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- クロマチン免疫沈降に使用する洗浄バッファーの調製に。
- 3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニルテトラゾリウムブロミド(MTT)アッセイに。
- ウイングレス/テールレス(wnt)シグナル伝達に対するその作用を分析するために、グリコーゲンシンターゼキナーゼ(GSK)阻害剤として老化筋芽細胞を処理する。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L9650-100G:4548173201849
L9650-500G:4548173201856
L9650-VAR:
L9650-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)