製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (titration)
形状
powder
不純物
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
605 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- WDR1 は、Wnt/β-カテニンシグナル伝達経路を介して前立腺癌の進行を促進します:この研究は主に癌における WDR1′ の役割に焦点を当てていますが、Wnt シグナル伝達経路の調節における塩化リチウムの使用は、癌治療におけるその潜在的な治療応用への洞察を提供します(Cheng J et al., 2024)(Cheng J et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L4408-VAR:
L4408-BULK:
L4408-500G:4548173201306
L4408-100G:4548173201290
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)