Merck
73036
Sigma-Aldrich
塩化リチウム
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (AT)
フォーム:
powder or crystals
蒸気圧
1.33 hPa ( 547 °C)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder or crystals
損失
<1% loss on drying, 110°C
pH
5.5-7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
605 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lithium chloride (LiCl) is a lithium salt. It participates in the Horner-Wadsworth-Emmons reactions of base-sensitive aldehydes and phosphonates. LiCl/N,N-Dimethylacetamide (DMAc) solvent system has been employed for the dissolution of cellulose and synthesis of various cellulose derivatives (cellulose esters, carbamates, sulfonates and ethers). It can be synthesized from lithium carbonate (Li2CO3).
アプリケーション
Lithium chloride (LiCl) may be used in the synthesis of lithium perchlorate by reacting with perchloric acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73036-500G-F:
73036-100G-F:
73036-BULK-F:
73036-VAR-F:
73036-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Derivatization of cellulose in lithium chloride and N-N-dimethylacetamide solutions.
McCormick CL and Callais PA.
Polymer, 28(13), 2317-2323 (1987)
Horner-wadsworth-emmons reaction: Use of lithium chloride and an amine for base-sensitive compounds.
Blanchette MA, et al.
Tetrahedron Letters, 25(21), 2183-2186 (1984)
Hart WA, et al.
The Chemistry of Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium and Francium, 355-355 (1973)
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 605-605 (1994)