Merck
309494
Sigma-Aldrich
アジピン酸ジブチル
96%
別名:
Adipic acid dibutyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH2CO2(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
258.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dibutyl adipate (DBA) is a plasticizer and a skin conditioning agent in cosmetics that is a mixture of a diester of butyl alcohol and adipic acid. It is soluble in water and organic solvents and does not absorb radiation in the ultraviolet region.
アプリケーション
DBA can be used as a plasticizer to produce a mixture with polyvinyl chloride (PVC), which forms soft gel type electro-active materials for soft robotic actuators and adaptive lenses. It may also be used to plasticize polyurethane gels for potential usage in biomedical applications.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
309494-5ML:
309494-VAR:
309494-BULK:
309494-1L:
309494-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrical properties and electromechanical modeling of plasticized PVC gel actuators.
Asaka K and Hashimoto M
Sensors and Actuators B, Chemical, 273, 1246-1256 (2018)
Towards electroactive gel artificial muscle structures.
Helps T, et al.
Proceedings of SPIE, 10594, 1059408-1059408 (2018)
Electrically Triggered Actuation of Plasticized Thermoplastic Polyurethane Gels.
Xia H, et al.
Macromolecular Materials and Engineering, 301(7), 864-869 (2016)
Percutaneous absorption of clobetasol propionate from novel ointment and cream formulations.
S M Harding et al.
Clinical and experimental dermatology, 10(1), 13-21 (1985-01-01)
Cosmetics
Rieger MM
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 1-53 (2000)