Merck
450588
Sigma-Aldrich
アジピン酸ジイソブチル
99%
別名:
NSC 6343, ヘキサン二酸1,6-ビス(2-メチルプロピル)エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
258.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C14H26O4/c1-11(2)9-17-13(15)7-5-6-8-14(16)18-10-12(3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アジピン酸ジイソブチルは、合成油の可塑剤および脂肪酸として使用されるアジピン酸のビス(2-メチルプロピル)エステルです。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
450588-250ML:
450588-VAR:
450588-BULK:
450588-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic ester-based oils and their application in power industry.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ?09) (2009)
Determination of plasticisers in food by gas chromatography-mass spectrometry with ion-trap mass detection.
Lau O and Wong S
Journal of Chromatography A, 737(2), 338-342 (1996)