アプリケーション
トリ(プロピレングリコール)メチルエーテルは、以下に使用できます。
- 樹脂、被覆剤、また繊維、皮革および化粧品の染料の溶剤として。
- 粒子状物質の排出を最小限に抑える燃料添加剤として。
- trans-エステル交換処理における酵素適合性のための、水を模倣した非水性イオン液体の調製。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
484245-4L:
484245-1L:
484245-5L:
484245-BULK:
484245-VAR:
484245-200KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enzyme activation by water-mimicking dual-functionalized ionic liquids
Molecular Catalysis, 515, 111882-111882 (2021)
An examination of the physical properties, fate, ecotoxicity and potential environmental risks for a series of propylene glycol ethers
Chemosphere, 49(1), 61-73 (2002)
Effects of oxygenates on soot processes in DI diesel engines: experiments and numerical simulations
11th Int. Conf. Adv. Prostagl. Leukot. Res., 964-982 (2003)
Chemosphere, 52(5), 861-868 (2003-05-22)
The addition of oxygen-bearing compounds to diesel fuel considerably reduces particulate emissions. TGME and DBM have been identified as possible diesel additives based on their physicochemical characteristics and performance in engine tests. Although these compounds will reduce particulate emissions, their