蒸気密度
5.66 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
形状
liquid
不純物
~2% corresponding tetraethylene glycol ethers
~2% each of the corresponding diethylene glycol methyl ether
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
122 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOCCOCCO
InChI
1S/C7H16O4/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
JLGLQAWTXXGVEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- レドックスフロー電池用のアンスラキノン系材の改変に
- 電気化学素子用の高分子電解質の調製に,
- 二成分系ポリエチレングリコールを生成させ、シリカの吸収に
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
317292-BULK:
317292-500ML:
317292-VAR:
317292-2L:
317292-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック