Merck
W509043
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) ethyl ether
≥99%
別名:
ジエチレングリコールモノエチルエーテル, 2-(2-エトキシエトキシ)エタノール, CARBITOL, エチルジグリコール, ジエチレングリコールエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
134.17
Beilstein:
1736441
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
官能:
faint
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
4.63 (vs air)
蒸気圧
0.12 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
expl. lim.
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
faint
SMILES記法
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
免責事項
R&DまたはEU以外の食品での使用について。小売用ではありません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W509043-BULK:
W509043-10KG:
W509043-1KG:
W509043-SAMPLE:
W509043-VAR:
W509043-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B D Hardin
Toxicology, 27(2), 91-102 (1983-06-01)
The glycol ethers are an important and widely used class of solvents. Recent studies have demonstrated that ethylene glycol monomethyl ether (EGME), ethylene glycol dimethyl ether (EGdiME), ethylene glycol monoethyl ether (EGEE), and ethylene glycol monoethyl ether acetate (EGEEA) are
Excess enthalpies of some cellosolves with 1-butanol at 298.15 K.
Cobos JC and Casanova C.
Fluid Phase Equilibria, 20, 155-160 (1985)
M Yazdanian et al.
Veterinary research communications, 19(4), 309-319 (1995-01-01)
The effect of diethylene glycol monoethyl ether (DGME; Transcutol) on the permeation of ivermectin, a broad-spectrum antiparasitic agent, through bovine skin was evaluated by in vitro permeation experiments followed by serial sectioning of the skin to assess the amount of
A novel method of selecting solvents for polymer electrospinning.
Luo C, et al.
Polymer, 51(7), 1654-1662 (2010)
R L Smith
Environmental health perspectives, 57, 1-4 (1984-08-01)
Ethylene oxide-based glycol ether and glycol ether ester solvents have been used in the coatings industry for the past fifty years. Because of their excellent performance properties (evaporation rate, blush resistance, flow-out and leveling properties, solubility for coating resins, solvent