安全性情報
8.03128
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monomethyl ether
for synthesis
別名:
Diethylene glycol monomethyl ether, Methylene diglycol, 2-Hydroxy-2′-methoxy diethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O3
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-906-6
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98% (GC)
bp:
190-196 °C/1013 hPa
蒸気圧:
0.3 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
0.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
215 °C
有効性
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
6450 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
190-196 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
転移温度
flash point 91 °C
密度
1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCOC)CCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.018 - 1.022
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体