安全性情報
8.43827
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol methyl ethyl ether
for synthesis
別名:
Diethylene glycol methyl ethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16O3
CAS番号:
分子量:
148.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
213-690-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-72 °C
転移温度
flash point 82 °C
溶解性
76 g/L
密度
0.925 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCOCC)CCOC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-6-7-10-5-4-8-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
CNJRPYFBORAQAU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.927
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F
引火点(℃)
82 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体