Merck
537349
Sigma-Aldrich
アセト酢酸エチル
ReagentPlus®, 99%
別名:
EAA, エチル3-オキソブタノアート, アセト酢酸エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
385838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.48 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 28.5 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
自己発火温度
580 °F
expl. lim.
9.5 %
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 130 g/L at 20 °C
密度
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセト酢酸エチルは、アルキル化、共役付加、縮合反応において求核剤として使用することができる汎用性の高い試薬です。その用途の一部は:
  • アセト酢酸エチルのα-炭素のアルキル化。その後加水分解と脱炭酸を行うことで様々なメチルケトンが得られます。
  • またMgCl2及びピリジン存在下でα-炭素のアシル化を受けて合成に重要な中間体を生成します
  • α-アルキリデンアセト酢酸を生成する脂肪族、芳香族、ヘテロ芳香族アルデヒドとのKnoevenagel縮合に使用することができます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
164.3 °F - closed cup
引火点(℃)
73.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537349-3KG:
537349-BULK:
537349-VAR:
537349-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Knoevenagel-kondensationen mit titantetrachlorid/base?II: Alkyliden-und arylidenacet-bzw.-nitroessigester bei 0?22?.
Lehnert W
Tetrahedron, 28(3), 663-666 (1972)
Synthetic Applications of Dealkoxycarbonylations of Malonate Esters, β-Keto Esters, α-Cyano Esters and Related Compounds in Dipolar Aprotic Media-Part II.
Krapcho A P
Synthesis, 1982(11), 893-914 (1982)
Ethyl Acetoacetate.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Procedures for the acylation of diethyl malonate and ethyl acetoacetate with acid chlorides using tertiary amine bases and magnesium chloride.
Rathke MW and Cowan PJ.
The Journal of Organic Chemistry, 50(15), 2622-2624 (1985)
Netta Nir et al.
Applied microbiology and biotechnology, 78(4), 659-667 (2008-01-23)
The asymmetric bio-reduction of 4-chloro-acetoacetic-acid-ethyl-ester to the pharmaceutical building block (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate-ethyl-ester requires the utilization of an enantioselective robust biocatalyst. Some of the natural Saccharomyces cerevisiae strains, isolated from Mount Carmel National Park in Israel, were characterized as resistant to environmental
資料
The Biginelli Reaction is an acid-catalyzed, three-component reaction between an aldehyde, b-ketoester, and urea that produces tetrahydropyrimidones, which have potential pharmaceutical applications.