product name
テトラエチレングリコールモノメチルエーテル, technical grade
グレード
technical grade
品質水準
形状
liquid
分子量
average Mn 200
屈折率
n20/D 1.444
密度
1.045 g/mL at 25 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
methoxy
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C9H20O5/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
705276-VAR:
705276-25G:
705276-BULK:
705276-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.